Stampa…
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 427 EUR
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
Formula: C₅Cl₂F₆
Punto di ebollizione: 90 °C
Punto di fusione: –105,8 °C
Densità: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019302
CAS Number: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III