Stampa…
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2466-1G PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2466-1G APOSPC2466-10G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Formula: C₇BrF₄N
Peso molecolare: 253,9792 g/mol
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075282
CAS Number: 17823-40-4