3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2465-1G
PC2465-250MG
PC2465-5G
PC2465-25G
APOSPC2465-1GEA
429
EUR
APOSPC2465-1G
APOSPC2465-250MG
APOSPC2465-5G
APOSPC2465-25G
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formula:
C₈H₃BrF₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08457469 CAS Number: 150698-74-1 |