Stampa…
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2460-5G PC2460-25G
APOSPC2460-5GEA 105 EUR
APOSPC2460-5G APOSPC2460-25G
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 98%
1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formula: C₄Cl₂F₆
Peso molecolare: 232,94 g/mol
Punto di ebollizione: 59,9 °C
Punto di fusione: –24,8 °C
Densità: 1,6447 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019259
CAS Number: 356-18-3