Stampa…
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2459-1G PC2459-5G
APOSPC2459-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2459-1G APOSPC2459-5G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formula: C₆H₄BrF₃O
Peso molecolare: 228,9946 g/mol
Punto di ebollizione: 28…32 °C/3,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086219
CAS Number: 17515-77-4
UN: 1760
ADR: 8,III