Stampa…
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC2458-25G PC2458-5G PC2458-1G
APOSPC2458-25GEA 735 EUR
APOSPC2458-25G APOSPC2458-5G APOSPC2458-1G
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃S
Peso molecolare: 266,24 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665597
CAS Number: 128306-96-7