Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 575 EUR
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972695
CAS Number: 887268-26-0