Stampa…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2453-10G PC2453-1G PC2453-5G PC2453-25G
APOSPC2453-10GEA 128 EUR
APOSPC2453-10G APOSPC2453-1G APOSPC2453-5G APOSPC2453-25G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso molecolare: 209,0019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840463
CAS Number: 98191-30-1