Stampa…
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 80 EUR
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Formula: C₄HBrF₆
Peso molecolare: 242,95 g/mol
Punto di ebollizione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095421
CAS Number: 400-41-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II