Stampa…
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 154 EUR
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038373
CAS Number: 194019-11-9