Stampa…
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid
PC2440-100G PC2440-25G PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA 332 EUR
APOSPC2440-100G APOSPC2440-25G APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,0300 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04107675
CAS Number: 61150-59-2