Stampa…
2-Cloro-4-trifluorometilpiridina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 295 EUR
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Cloro-4-trifluorometilpiridina 98%
2-Cloro-4-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃ClF₃N
Peso molecolare: 181.54 g/mol
Punto di ebollizione: 145…147 °C
Punto di fusione: -1
Densità: 1.411 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042224
CAS Number: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III