Stampa…
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 168 EUR
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Formula: C₆H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 180,99 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C/100mmHg
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010675
CAS Number: 392-71-2
EINECS: 609-626-4
UN: 3261
ADR: 8,III