Stampa…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2418-1G PC2418-5G PC2418-25G
APOSPC2418-1GEA 143 EUR
APOSPC2418-1G APOSPC2418-5G APOSPC2418-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate 95+%
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoylacetate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,19 g/mol
Punto di ebollizione: 98…105 °C/0,41mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216523
CAS Number: 212755-77-6