1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC2414-100G
PC2414-25G
PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA
137
EUR
APOSPC2414-100G
APOSPC2414-25G
APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene
Formula:
C₆H₃BrFI Peso molecolare: 300,9 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04116322 CAS Number: 811842-30-5 |