3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
Formula:
C₁₂H₈BrF Peso molecolare: 251.0943 g/mol Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038228 CAS Number: 10540-35-9 |