3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Bromo-5-fluorophenyl)methanol
Formula:
C₇H₆BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116320 CAS Number: 216755-56-5 |