Stampa…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 0 EUR
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂Cl₂F₄
Punto di ebollizione: 166…168 °C
Densità: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068183
CAS Number: 77227-81-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III