Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 EUR
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso molecolare: 209 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075281
CAS Number: 86522-89-6