Stampa…
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorofluorobenzene
PC2401-100G PC2401-25G
APOSPC2401-100GEA 376 EUR
APOSPC2401-100G APOSPC2401-25G
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene 99%
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Peso molecolare: 164,9900 g/mol
Punto di ebollizione: 162 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060652
CAS Number: 1435-46-7