1,2-Dicloro-4-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃Cl₂F Punto di ebollizione: 166…171 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,403 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018119 CAS Number: 1435-49-0 EINECS: 215-858-3 |