Stampa…
1,3-Dicloro-2-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 0 EUR
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dicloro-2-fluorobenzene 99%
1,3-Dicloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Punto di ebollizione: 168…169 °C
Punto di fusione: 36…38 °C
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010307
CAS Number: 2268-05-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II