Stampa…
1,4-Dicloro-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dichlorofluorobenzene
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 139 EUR
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dicloro-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dicloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Peso molecolare: 164,99 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060656
CAS Number: 348-59-4