Stampa…
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC2398L-1G PC2398L-25G PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2398L-1G APOSPC2398L-25G APOSPC2398L-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂F
Peso molecolare: 164.9924 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/22mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060647
CAS Number: 36556-50-0