2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅Cl₂FO Punto di ebollizione: 134…135 °C/15mmHg Punto di fusione: 33…35 °C Densità: 1,425 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077499 CAS Number: 704-10-9 |