Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 68.4 EUR
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040722
CAS Number: 34328-46-6