Stampa…
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 130 EUR
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116319
CAS Number: 188813-02-7