Stampa…
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411551
CAS Number: 625446-22-2