Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091012
CAS Number: 50823-87-5