Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 EUR
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 184…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02949623
CAS Number: 123843-65-2