Stampa…
1,3-Difluoro-5-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoroiodobenzene
PC2379-25G PC2379-100G PC2379-5G
APOSPC2379-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2379-25G APOSPC2379-100G APOSPC2379-5G
1,3-Difluoro-5-iodobenzene 98%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₃F₂I
Punto di ebollizione: 173…174 °C
Densità: 2,004 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094155
CAS Number: 2265-91-0
EINECS: 607-122-9