Stampa…
2-Fluoronaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 68.6 EUR
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluoronaphthalene
2-Fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₇F
Peso molecolare: 146.16 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/16mmHg
Punto di fusione: 61 °C
Densità: 1.14
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082618
CAS Number: 323-09-1
EINECS: 206-299-6