1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂Cl₂F₂ Punto di ebollizione: 21…22 °C/760mmHg Densità: 1,494 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
598-88-9 |