2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅BrF₂O₂ Punto di fusione: 99…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973423 CAS Number: 883502-07-6 |