Stampa…
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2360-25G PC2360-5G
APOSPC2360-25GEA 0 EUR
APOSPC2360-25G APOSPC2360-5G
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene
Formula: C₂Cl₂F₂
Punto di ebollizione: 19 °C
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 1,4385 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039338
CAS Number: 79-35-6
UN: 3163
ADR: 2.2,