2-Phenyl-5-(trifluoromethyl)oxazole-4-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₆F₃NO₃ Punto di fusione: 170…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00203251 CAS Number: 236736-23-5 |