Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Punto di fusione: 209…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672932
CAS Number: 153556-42-4