Stampa…
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2353-1G PC2353-5G PC2353-25G
APOSPC2353-1GEA 26.3 EUR
APOSPC2353-1G APOSPC2353-5G APOSPC2353-25G
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Peso molecolare: 193,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320743
CAS Number: 13656-60-5