Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethoxy)benzene, 2-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,15 g/mol
Punto di ebollizione: 222…223 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236326
CAS Number: 137218-25-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III