1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC2345-10G
PC2345-5G
APOSPC2345-10GEA
219
EUR
APOSPC2345-10G
APOSPC2345-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione
Formula:
C₇H₅F₇O₂ Punto di ebollizione: 56…57 °C/38mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00511282 CAS Number: 356-30-9 |