Stampa…
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
PC2342-5G PC2342-1G
APOSPC2342-5GEA 301 EUR
APOSPC2342-5G APOSPC2342-1G
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
3-Bromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₃BrClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 460-66-2