Stampa…
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 14.7 EUR
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Peso molecolare: 215 g/mol
Punto di ebollizione: 173…174 °C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000555
CAS Number: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III