Stampa…
5-Fluoroindoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2339-1G PC2339-5G
APOSPC2339-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2339-1G APOSPC2339-5G
5-Fluoroindoline 97%
5-Fluoroindoline
Formula: C₈H₈FN
Punto di ebollizione: 100…102 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00214461
CAS Number: 2343-22-8