Stampa…
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC2335-100G PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA 105 EUR
APOSPC2335-100G APOSPC2335-500G
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Peso molecolare: 215 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000582
CAS Number: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
UN: 3265
ADR: 8,II