Stampa…
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
Punto di fusione: 18…19 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069115
CAS Number: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3