Stampa…
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2331D-25G PC2331D-5G PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA 434 EUR
APOSPC2331D-25G APOSPC2331D-5G APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₃HBr₂F₃
Punto di ebollizione: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042236
CAS Number: 431-22-1