2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄Br₂F₃N Punto di ebollizione: 64…65 °C/0,1mmHg Punto di fusione: 34…40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00068181 CAS Number: 72678-19-4 |