Stampa…
2,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
PC2330CM-100G PC2330CM-25G
APOSPC2330CM-100GEA 30.6 EUR
APOSPC2330CM-100G APOSPC2330CM-25G
2,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Br₂F₃N
Peso molecolare: 318,92 g/mol
Punto di ebollizione: 58 °C/0,7mmHg
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178769
CAS Number: 71757-14-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III