Stampa…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 34.8 EUR
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₄Br₂F₃NO
Punto di ebollizione: 65 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153113
CAS Number: 88149-49-9