Stampa…
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC2326-100G PC2326-500G
APOSPC2326-100GEA 105 EUR
APOSPC2326-100G APOSPC2326-500G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone 95%
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Treatment with sodium acetate readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate, a versatile intermediatesee: J. Org. Chem., 58, 4033 (1993).
Formula: Br₂HCC(O)CF₃
Punto di ebollizione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041362
CAS Number: 431-67-4
UN: 3265
ADR: 8,III